Print…
3,6-Dichloropicolinic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR8123-100G OR8123-25G OR8123-500G
APOSOR8123-100GEA 58 EUR
APOSOR8123-100G APOSOR8123-25G APOSOR8123-500G
3,6-Dichloropicolinic acid
3,6-Dichloropicolinic acid
Fórmula: C₆H₃Cl₂NO₂
Ponto de Fusão: 150 °C (decomposição)
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00078655
Número CAS: 1702-17-6
EINECS: 216-935-4