Print…
Methyl-4-(chlorosulphonyl)-2,5-dimethyl-3-furoate 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR8119-250MG OR8119-1G
APOSOR8119-250MGEA 145 EUR
APOSOR8119-250MG APOSOR8119-1G
Methyl-4-(chlorosulphonyl)-2,5-dimethyl-3-furoate 95+%
Methyl-4-(chlorosulphonyl)-2,5-dimethyl-3-furoate
Fórmula: C₈H₉ClO₅S
Peso Molecular: 252.67 g/mol
Ponto de Fusão: 65…67 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02180739
Número CAS: 306936-34-5
UN: 1759
ADR: 8 III