Print…
1-(4-Aminophenyl)-4-methylpiperazine 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR8114-1G OR8114-25G OR8114-5G
APOSOR8114-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8114-1G APOSOR8114-25G APOSOR8114-5G
1-(4-Aminophenyl)-4-methylpiperazine 99%
1-(4-Aminophenyl)-4-methylpiperazine
Fórmula: C₁₁H₁₇N₃
Ponto de Fusão: 89…94 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00172703
Número CAS: 16153-81-4
UN: 3263
ADR: 8,III