Print…
(S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-methanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydro-3-isoquinolinemethanol, (S)-(1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-3-yl)methanol, (S)-3-Hydroxymethyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
OR8104-1G OR8104-5G OR8104-25G
APOSOR8104-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8104-1G APOSOR8104-5G APOSOR8104-25G
(S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-methanol 97%
(S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-methanol
Fórmula: C₁₀H₁₃NO
Ponto de Fusão: 114…116 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631316
Número CAS: 18881-17-9