Print…
Oxaprozin 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-(4,5-Diphenyloxazol-2-yl)propanoic acid, 4,5-Diphenyl-2-oxazolepropionic Acid
OR8088-25G OR8088-5G
APOSOR8088-25GEA 288 EUR
APOSOR8088-25G APOSOR8088-5G
Oxaprozin 98%
Oxaprozin
Fórmula: C₁₈H₁₅NO₃
Peso Molecular: 293.32 g/mol
Ponto de Fusão: 154…163 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00215977
Número CAS: 21256-18-8
EINECS: 244-296-1