Print…
Methyl-4-bromo-3-methoxythiophene-2-carboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8075-10G OR8075-1G
APOSOR8075-10GEA 763 EUR
APOSOR8075-10G APOSOR8075-1G
Methyl-4-bromo-3-methoxythiophene-2-carboxylate 97%
Methyl-4-bromo-3-methoxythiophene-2-carboxylate
Fórmula: C₇H₇BrO₃S
Ponto de Fusão: 75…77 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00173933
Número CAS: 110545-67-0