Print…
3,4-Diaminobenzenesulphonamide 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8069-1G OR8069-250MG OR8069-500MG OR8069-2.5G OR8069-5G
APOSOR8069-1GEA 0 EUR
APOSOR8069-1G APOSOR8069-250MG APOSOR8069-500MG APOSOR8069-2.5G APOSOR8069-5G
3,4-Diaminobenzenesulphonamide 95+%
3,4-Diaminobenzenesulphonamide
Fórmula: C₆H₉N₃O₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00277940
Número CAS: 2360-20-5