Print…
5-(4-Chlorophenyl)pyrimidine-4-amine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8061-1G OR8061-5G
APOSOR8061-1GEA 284 EUR
APOSOR8061-1G APOSOR8061-5G
5-(4-Chlorophenyl)pyrimidine-4-amine 95%
5-(4-Chlorophenyl)pyrimidine-4-amine
Fórmula: C₁₀H₈ClN₃
Ponto de Fusão: 195…197 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00238992
Número CAS: 35202-25-6