Print…
4-(Chloromethyl)-7-hydroxy-2H-chromen-2-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(Chloromethyl)-7-hydroxycoumarin
OR8056-1G OR8056-5G
APOSOR8056-1GEA 105 EUR
APOSOR8056-1G APOSOR8056-5G
4-(Chloromethyl)-7-hydroxy-2H-chromen-2-one
4-(Chloromethyl)-7-hydroxy-2H-chromen-2-one
Fórmula: C₁₀H₇ClO₃
Ponto de Fusão: 179…184 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00467168
Número CAS: 25392-41-0