Print…
tert-Butyl-4-carbamoylpiperidine-1-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: tert-Butyl 4-carbamoylpiperidine-1-carboxylate, 1-Boc-4-piperidinecarboxamide, tert-Butyl 4-Carbamoyl-1-piperidinecarboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-piperidinecarboxamide, 4-Carbamoyl-1-piperidinecarboxylic acid tert-Butyl ester
OR8045-10G OR8045-25G OR8045-5G
APOSOR8045-10GEA 24.8 EUR
APOSOR8045-10G APOSOR8045-25G APOSOR8045-5G
tert-Butyl-4-carbamoylpiperidine-1-carboxylate
tert-Butyl-4-carbamoylpiperidine-1-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₂₀N₂O₃
Ponto de Fusão: 163…164 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02180953
Número CAS: 91419-48-6