Print…
1-Boc-4-(aminomethyl)piperidine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR8043-1G OR8043-25G OR8043-5G
APOSOR8043-1GEA 0 EUR
APOSOR8043-1G APOSOR8043-25G APOSOR8043-5G
1-Boc-4-(aminomethyl)piperidine 97%
1-Boc-4-(aminomethyl)piperidine
Fórmula: C₁₁H₂₂N₂O₂
Ponto de ebulição: 237…238 °C/760mmHg
Densidade: 1,013 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01076207
Número CAS: 144222-22-0
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III