Print…
Boc-py-oh 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid, 4-(Boc-amino)-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
OR8042-1G OR8042-250MG
APOSOR8042-1GEA 79.9 EUR
APOSOR8042-1G APOSOR8042-250MG
Boc-py-oh 97%
Boc-py-oh
Fórmula: C₁₁H₁₆N₂O₄
Ponto de Fusão: 156…160 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02094544
Número CAS: 77716-11-1