Print…
5-Bromo-1H-indole-3-carbaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8038-25G OR8038-100G
APOSOR8038-25GEA 31.9 EUR
APOSOR8038-25G APOSOR8038-100G
5-Bromo-1H-indole-3-carbaldehyde 98%
5-Bromo-1H-indole-3-carbaldehyde
Fórmula: C₉H₆BrNO
Ponto de Fusão: 197…201 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00152016
Número CAS: 877-03-2
EINECS: 212-884-7