Print…
(R)-1-Boc-piperidine-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (R)-(+)-N-BOC-2-Piperidinecarboxylic acid, Boc-D-Homopro-OH, Boc-D-HoPro-OH, (R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid
OR8030-1G OR8030-100G
APOSOR8030-1GEA 14.7 EUR
APOSOR8030-1G APOSOR8030-100G
(R)-1-Boc-piperidine-2-carboxylic acid
(R)-1-Boc-piperidine-2-carboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₁₉NO₄
Ponto de Fusão: 116…119 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00237380
Número CAS: 28697-17-8