Print…
tert-Butyl-N-(2-cyanoethyl)carbamate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8029-10G OR8029-1G
APOSOR8029-10GEA 0 EUR
APOSOR8029-10G APOSOR8029-1G
tert-Butyl-N-(2-cyanoethyl)carbamate 97%
tert-Butyl-N-(2-cyanoethyl)carbamate
Fórmula: C₈H₁₄N₂O₂
Ponto de ebulição: 125 °C/3mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02180880
Número CAS: 53588-95-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III