Print…
1-(Boc-amino)cyclopropanecarboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(Boc-Amino)cyclopropanecarboxylic acid, 1-Aminocyclopropane-1-carboxylic acid, N-BOC protected, 1-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]cyclopropanecarboxylic acid
OR8028-1G OR8028-25G OR8028-5G
APOSOR8028-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8028-1G APOSOR8028-25G APOSOR8028-5G
1-(Boc-amino)cyclopropanecarboxylic acid 97%
1-(Boc-amino)cyclopropanecarboxylic acid
Fórmula: C₉H₁₅NO₄
Ponto de Fusão: 177…178 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00083257
Número CAS: 88950-64-5
EINECS: 230-181-3