Print…
5-(Benzyloxy)-1H-indole-2-carboxylic acid, Grau técnico
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8026-1G OR8026-500MG OR8026-5G OR8026-10G OR8026-25G
APOSOR8026-1GEA 72.5 EUR
APOSOR8026-1G APOSOR8026-500MG APOSOR8026-5G APOSOR8026-10G APOSOR8026-25G
5-(Benzyloxy)-1H-indole-2-carboxylic acid, Grau técnico
5-(Benzyloxy)-1H-indole-2-carboxylic acid
Fórmula: C₁₆H₁₃NO₃
Ponto de Fusão: 194…200 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00047165
Número CAS: 6640-09-1
EINECS: 229-652-6