Print…
1-(1-Benzofuran-2-yl)-2-bromoethan-1-one 90%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR8021-1G OR8021-250MG OR8021-5G
APOSOR8021-1GEA 72.5 EUR
APOSOR8021-1G APOSOR8021-250MG APOSOR8021-5G
1-(1-Benzofuran-2-yl)-2-bromoethan-1-one 90%
1-(1-Benzofuran-2-yl)-2-bromoethan-1-one
Fórmula: C₁₀H₇BrO₂
Ponto de Fusão: 86…90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00176644
Número CAS: 23489-36-3
UN: 3261
ADR: 8,II