Print…
2-(1,2-Benzisoxazol-3-yl)acetic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8018-100G OR8018-1G OR8018-25G
APOSOR8018-100GEA 180 EUR
APOSOR8018-100G APOSOR8018-1G APOSOR8018-25G
2-(1,2-Benzisoxazol-3-yl)acetic acid 97%
2-(1,2-Benzisoxazol-3-yl)acetic acid
Fórmula: C₉H₇NO₃
Ponto de Fusão: 123…129 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02180388
Número CAS: 4865-84-3