Print…
4-(1H-Benzimidazol-1-ylmethyl)benzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8017-1G OR8017-5G
APOSOR8017-1GEA 109 EUR
APOSOR8017-1G APOSOR8017-5G
4-(1H-Benzimidazol-1-ylmethyl)benzoic acid 97%
4-(1H-Benzimidazol-1-ylmethyl)benzoic acid
Fórmula: C₁₅H₁₂N₂O₂
Peso Molecular: 252.28 g/mol
Ponto de Fusão: 260…265 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02180372
Número CAS: 139742-50-0