Print…
2-Amino-3-thiophenecarbonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR8015-10G OR8015-50G
APOSOR8015-10GEA 37.7 EUR
APOSOR8015-10G APOSOR8015-50G
2-Amino-3-thiophenecarbonitrile 97%
2-Amino-3-thiophenecarbonitrile
Fórmula: C₅H₄N₂S
Ponto de Fusão: 97…99 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00706298
Número CAS: 4651-82-5