Print…
1-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-1H-indol-5-amine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8010-1G OR8010-5G OR8010-10G
APOSOR8010-1GEA 0 EUR
APOSOR8010-1G APOSOR8010-5G APOSOR8010-10G
1-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-1H-indol-5-amine hydrochloride
1-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-1H-indol-5-amine hydrochloride
Fórmula: C₁₅H₁₅ClN₂O₂S
Ponto de Fusão: 242…244 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02259420
Número CAS: 306937-24-6