Print…
1-(2-Pyrimidyl)piperazine 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(1-Piperazinyl)pyrimidine, 2-(Piperazin-1-yl)pyrimidine
OR8006-100G OR8006-25G
APOSOR8006-100GEA 87 EUR
APOSOR8006-100G APOSOR8006-25G
1-(2-Pyrimidyl)piperazine 99%
1-(2-Pyrimidyl)piperazine
Fórmula: C₈H₁₂N₄
Peso Molecular: 164.21 g/mol
Ponto de ebulição: 277 °C
Ponto de Fusão: 31…35 °C
Densidade: 1.158 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040742
Número CAS: 20980-22-7
EINECS: 244-135-5