Print…
Cloreto de césio 99.99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR8001T-100G OR8001T-1KG OR8001T-25G
APOSOR8001T-100GEA 234 EUR
APOSOR8001T-100G APOSOR8001T-1KG APOSOR8001T-25G
Cloreto de césio 99.99%
Cloreto de césio
For molecular genetic applications. Used in preparingnucleic acids for subsequent hybridization or cloning experiments.
Fórmula: CsCl
Ponto de Fusão: 646 °C
Densidade: 3,988 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010955
Número CAS: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2