Print…
1-[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]piperidine-4-carboxamide 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR7995-1G OR7995-5G
APOSOR7995-1GEA 285 EUR
APOSOR7995-1G APOSOR7995-5G
1-[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]piperidine-4-carboxamide 95+%
1-[4-(Methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]piperidine-4-carboxamide
Fórmula: C₁₃H₁₇N₃O₅S
Ponto de Fusão: 197…198 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04037962
Número CAS: 849035-88-7