Print…
3-Methylsulphonylbenzenesulphonyl chloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR7993-1G OR7993-25G OR7993-5G
APOSOR7993-1GEA 21.9 EUR
APOSOR7993-1G APOSOR7993-25G APOSOR7993-5G
3-Methylsulphonylbenzenesulphonyl chloride 95%
3-Methylsulphonylbenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₇ClO₄S₂
Ponto de Fusão: 93…96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04037968
Número CAS: 5335-40-0
UN: 3261
ADR: 8,III