Print…
2-Methylsulphonyl-1-(pyridin-4-yl)ethanone 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-[(Methylsulphonyl)acetyl]pyridine
OR7992-5G OR7992-1G OR7992-25G
APOSOR7992-5GEA 229 EUR
APOSOR7992-5G APOSOR7992-1G APOSOR7992-25G
2-Methylsulphonyl-1-(pyridin-4-yl)ethanone 95+%
2-Methylsulphonyl-1-(pyridin-4-yl)ethanone
Fórmula: C₈H₉NO₃S
Ponto de Fusão: 85…87 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01941302
Número CAS: 27302-94-9