Print…
2-Methylsulphonyl-1-(pyridin-3-yl)ethanone 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(2-Methylsulphonylacetyl)pyridine
OR7990-1G OR7990-5G OR7990-25G
APOSOR7990-1GEA 136 EUR
APOSOR7990-1G APOSOR7990-5G APOSOR7990-25G
2-Methylsulphonyl-1-(pyridin-3-yl)ethanone 95+%
2-Methylsulphonyl-1-(pyridin-3-yl)ethanone
Fórmula: C₈H₉NO₃S
Ponto de Fusão: 115…117 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01941306
Número CAS: 27302-95-0