Print…
N-Methyl-N-[4-(methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: N-Methyl-4-(methylsulphonyl)-2-nitroaniline
OR7989-1G OR7989-250MG OR7989-500MG
APOSOR7989-1GEA 0 EUR
APOSOR7989-1G APOSOR7989-250MG APOSOR7989-500MG
N-Methyl-N-[4-(methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]amine
N-Methyl-N-[4-(methylsulphonyl)-2-nitrophenyl]amine
Fórmula: C₈H₁₀N₂O₄S
Ponto de Fusão: 188…190 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01016949
Número CAS: 30388-44-4