Print…
1-Iodo-3,5-bis(methylsulphonyl)benzene 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR7988-1G OR7988-5G OR7988-25G
APOSOR7988-1GEA 166 EUR
APOSOR7988-1G APOSOR7988-5G APOSOR7988-25G
1-Iodo-3,5-bis(methylsulphonyl)benzene 95+%
1-Iodo-3,5-bis(methylsulphonyl)benzene
Fórmula: C₈H₉IO₄S₂
Peso Molecular: 360.19 g/mol
Ponto de Fusão: 212 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04037973
Número CAS: 849035-96-7