Print…
Pyrimidine-4-carbaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7987-1G OR7987-250MG OR7987-5G
APOSOR7987-1GEA 270 EUR
APOSOR7987-1G APOSOR7987-250MG APOSOR7987-5G
Pyrimidine-4-carbaldehyde 95%
Pyrimidine-4-carbaldehyde
Fórmula: C₅H₄N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03789624
Número CAS: 2435-50-9