Print…
1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7985-10G OR7985-50G
APOSOR7985-10GEA 93.1 EUR
APOSOR7985-10G APOSOR7985-50G
1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-amine
1,3-dimethyl-1H-pyrazol-5-amine
Fórmula: C₅H₉N₃
Ponto de Fusão: 65…75 °C
Ponto de Inflamação: 88 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051651
Número CAS: 3524-32-1