Print…
1,2-Dichloro-4-methylsulphonylbenzene 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR7982-1G OR7982-5G OR7982-25G
APOSOR7982-1GEA 208 EUR
APOSOR7982-1G APOSOR7982-5G APOSOR7982-25G
1,2-Dichloro-4-methylsulphonylbenzene 95+%
1,2-Dichloro-4-methylsulphonylbenzene
Fórmula: C₇H₆Cl₂O₂S
Ponto de Fusão: 109…110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00025063
Número CAS: 38452-47-0