Print…
4-Acetoxybenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7979-250G OR7979-500G OR7979-50G
APOSOR7979-250GEA 95.7 EUR
APOSOR7979-250G APOSOR7979-500G APOSOR7979-50G
4-Acetoxybenzoic acid
4-Acetoxybenzoic acid
Fórmula: C₉H₈O₄
Ponto de ebulição: 100…120 °C/20mmHg
Ponto de Fusão: 190…195 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002540
Número CAS: 2345-34-8
EINECS: 219-066-9