Print…
4,5-Dichloro-2-methylphenyl methyl sulphone 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4,5-Dichloro-2-(methylsulphonyl)toluene, 1,2-Dichloro-4-methyl-5-(methylsulphonyl)benzene
OR7978-1G OR7978-5G
APOSOR7978-1GEA 154 EUR
APOSOR7978-1G APOSOR7978-5G
4,5-Dichloro-2-methylphenyl methyl sulphone 95+%
4,5-Dichloro-2-methylphenyl methyl sulphone
Fórmula: C₈H₈Cl₂O₂S
Peso Molecular: 239.12 g/mol
Ponto de Fusão: 137…140 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04037944
Número CAS: 849035-75-2