Print…
2,6-Diclorobenzaldeído
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR7973-100G OR7973-25G OR7973-500G
APOSOR7973-100GEA 21.9 EUR
APOSOR7973-100G APOSOR7973-25G APOSOR7973-500G
2,6-Diclorobenzaldeído
2,6-Diclorobenzaldeído
Fórmula: C₇H₄Cl₂O
Ponto de ebulição: 231 °C/8mmHg
Ponto de Fusão: 68…73 °C
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003307
Número CAS: 83-38-5
EINECS: 201-472-2
UN: 3261
ADR: 8,II