Print…
N-Bromosuccinimide > 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR7970-1KG OR7970-5KG OR7970-100G
APOSOR7970-1KGEA 31.9 EUR
APOSOR7970-1KG APOSOR7970-5KG APOSOR7970-100G
N-Bromosuccinimide > 98%
N-Bromosuccinimide
Fórmula: C₄H₄BrNO₂
Ponto de Fusão: 175…180 °C
Densidade: 2,098 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005510
Número CAS: 128-08-5
EINECS: 204-877-2
UN: 3084
ADR: 8+5.1,II