Print…
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)benzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7961-10G OR7961-1G OR7961-5G
APOSOR7961-10GEA 481 EUR
APOSOR7961-10G APOSOR7961-1G APOSOR7961-5G
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)benzaldehyde
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₇BrO₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04037947
Número CAS: 849035-77-4