Print…
4-Bromo-1-methyl-2-(methylsulphonyl)benzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-2-(methylsulphonyl)toluene
OR7959-1G OR7959-5G
APOSOR7959-1GEA 81.2 EUR
APOSOR7959-1G APOSOR7959-5G
4-Bromo-1-methyl-2-(methylsulphonyl)benzene
4-Bromo-1-methyl-2-(methylsulphonyl)benzene
Fórmula: C₈H₉BrO₂S
Ponto de Fusão: 92…94 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04037925
Número CAS: 254887-17-7