Print…
4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-(methylsulphonyl)benzene 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7955-1G OR7955-5G OR7955-10G
APOSOR7955-1GEA 0 EUR
APOSOR7955-1G APOSOR7955-5G APOSOR7955-10G
4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-(methylsulphonyl)benzene 95+%
4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-(methylsulphonyl)benzene
Fórmula: C₈H₈Br₂O₂S
Ponto de Fusão: 124…128 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04037945
Número CAS: 254887-18-8