Print…
6-Chloro-2-methylindole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR7950-100MG OR7950-250MG
APOSOR7950-100MGEA 0 EUR
APOSOR7950-100MG APOSOR7950-250MG
6-Chloro-2-methylindole 98%
6-Chloro-2-methylindole
Fórmula: C₉H₈ClN
Ponto de Fusão: 75…77 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09027716
Número CAS: 6127-17-9