Print…
2,4-Dimetiltiofenol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7946-100G OR7946-25G OR7946-5G
APOSOR7946-100GEA 0 EUR
APOSOR7946-100G APOSOR7946-25G APOSOR7946-5G
2,4-Dimetiltiofenol 95%
2,4-Dimetiltiofenol
Fórmula: C₈H₁₀S
Ponto de ebulição: 207…208 °C
Densidade: 1,022 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 58 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00010019
Número CAS: 13616-82-5
EINECS: 237-100-0
UN: 1993
ADR: 3,III