Print…
1-(2,6-Dimethoxybenzyl)piperidin-4-one 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7940-1G OR7940-250MG
APOSOR7940-1GEA 145 EUR
APOSOR7940-1G APOSOR7940-250MG
1-(2,6-Dimethoxybenzyl)piperidin-4-one 95+%
1-(2,6-Dimethoxybenzyl)piperidin-4-one
Fórmula: C₁₄H₁₉NO₃
Peso Molecular: 249.31 g/mol
Ponto de Fusão: 86…87 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01319276
Número CAS: 397244-87-0