Print…
Ácido pimélico
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7935-100G OR7935-25G
APOSOR7935-100GEA 116 EUR
APOSOR7935-100G APOSOR7935-25G
Ácido pimélico
Ácido pimélico
Fórmula: C₇H₁₂O₄
Ponto de ebulição: 212 °C/10mmHg
Ponto de Fusão: 103…105 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004425
Número CAS: 111-16-0