Print…
4-(Methylsulphonyl)benzaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7931-100G OR7931-25G
APOSOR7931-100GEA 21.9 EUR
APOSOR7931-100G APOSOR7931-25G
4-(Methylsulphonyl)benzaldehyde 97%
4-(Methylsulphonyl)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₈O₃S
Peso Molecular: 184.2100 g/mol
Ponto de Fusão: 155…161 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00216485
Número CAS: 5398-77-6