Print…
1-Acetyl-2,3-dihydro-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]-1H-indole-5-amine 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR7925-1G OR7925-5G OR7925-25G
APOSOR7925-1GEA 185 EUR
APOSOR7925-1G APOSOR7925-5G APOSOR7925-25G
1-Acetyl-2,3-dihydro-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]-1H-indole-5-amine 95+%
1-Acetyl-2,3-dihydro-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]-1H-indole-5-amine
Fórmula: C₂₃H₂₉N₃O
Ponto de Fusão: 156…158 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00214533
Número CAS: 394653-85-1