Print…
1-Acetyl-N-(1-benzylpiperidin-4-yl)-2,3-dihydro-1H-indole-6-amine 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7924-250MG OR7924-1G
APOSOR7924-250MGEA 0 EUR
APOSOR7924-250MG APOSOR7924-1G
1-Acetyl-N-(1-benzylpiperidin-4-yl)-2,3-dihydro-1H-indole-6-amine 95+%
1-Acetyl-N-(1-benzylpiperidin-4-yl)-2,3-dihydro-1H-indole-6-amine
Fórmula: C₂₂H₂₇N₃O
Ponto de Fusão: 169…171 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01319213
Número CAS: 396682-63-6