Print…
4-(Phenoxy)phenylhydrazine hydrochloride 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7923-1G OR7923-5G OR7923-25G
APOSOR7923-1GEA 208 EUR
APOSOR7923-1G APOSOR7923-5G APOSOR7923-25G
4-(Phenoxy)phenylhydrazine hydrochloride 95+%
4-(Phenoxy)phenylhydrazine hydrochloride
Fórmula: C₁₂H₁₃ClN₂O
Ponto de Fusão: 187…189 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03426044
Número CAS: 60481-02-9