Print…
(4-Methylsulphanylphenyl)hydrazine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7922-1G OR7922-250MG OR7922-5G
APOSOR7922-1GEA 161 EUR
APOSOR7922-1G APOSOR7922-250MG APOSOR7922-5G
(4-Methylsulphanylphenyl)hydrazine hydrochloride
(4-Methylsulphanylphenyl)hydrazine hydrochloride
Fórmula: C₇H₁₁ClN₂S
Ponto de Fusão: 178…179 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD04039174
Número CAS: 35588-53-5