Print…
4-(4-Chlorophenoxy)phenylhydrazine hydrochloride 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR7918-250MG OR7918-500MG
APOSOR7918-250MGEA 26.1 EUR
APOSOR7918-250MG APOSOR7918-500MG
4-(4-Chlorophenoxy)phenylhydrazine hydrochloride 95+%
4-(4-Chlorophenoxy)phenylhydrazine hydrochloride
Fórmula: C₁₂H₁₂Cl₂N₂O
Peso Molecular: 271.15 g/mol
Ponto de Fusão: 206…208 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03426045
Número CAS: 849021-09-6